Tisk…
(R)-2-Phenylpiperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321200-250MG OR321200-100MG OR321200-1G
APOSOR321200-250MGEA 10320 CZK
APOSOR321200-250MG APOSOR321200-100MG APOSOR321200-1G
(R)-2-Phenylpiperidine 97%
(R)-2-Phenylpiperidine
Vzorec: C₁₁H₁₅N
Hustota: 0,9835 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06762593
CAS číslo: 58613-54-0