Tisk…
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3212-1G OR3212-250MG
APOSOR3212-1GEA 3150 CZK
APOSOR3212-1G APOSOR3212-250MG
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₅N·ClH
MW: 185,694 g/mol
Bod varu: 110 °C (15 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08273794
CAS číslo: 83672-23-5