2-Amino-6-methoxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR321007-1G
OR321007-25G
OR321007-5G
APOSOR321007-1GEA
705
CZK
APOSOR321007-1G
APOSOR321007-25G
APOSOR321007-5G
2-Amino-6-methoxybenzonitrile
2-Amino-6-methoxybenzonitrile
Vzorec:
C₈H₈N₂O Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09745275 CAS číslo: 1591-37-3 |