Tisk…
2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32078-1G OR32078-5G
APOSOR32078-1GEA 6390 CZK
APOSOR32078-1G APOSOR32078-5G
2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione 95%
2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
Vzorec: C₁₇H₁₅NO₃
MW: 281,306 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00974750
CAS číslo: 217493-71-5