2-Chloro-N-[4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32041-1G
OR32041-5G
APOSOR32041-1GEA
15310
CZK
APOSOR32041-1G
APOSOR32041-5G
2-Chloro-N-[4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]acetamide 95%
2-Chloro-N-[4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]acetamide
Vzorec:
C₁₂H₁₅ClN₂O MW: 238,713 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173016 CAS číslo: 251097-15-1 |