Tisk…
N-(2,4-Dichlorophenyl)-3-oxobutanamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32014-1G OR32014-5G
APOSOR32014-1GEA 6390 CZK
APOSOR32014-1G APOSOR32014-5G
N-(2,4-Dichlorophenyl)-3-oxobutanamide 95%
N-(2,4-Dichlorophenyl)-3-oxobutanamide
Vzorec: C₁₀H₉Cl₂NO₂
MW: 246,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085383
CAS číslo: 17223-66-4