Tisk…
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32010-1G OR32010-5G
APOSOR32010-1GEA 9660 CZK
APOSOR32010-1G APOSOR32010-5G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172108
CAS číslo: 106129-86-6