Tisk…
3-(Bromoacetyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3200-5G OR3200-1G OR3200-25G
APOSOR3200-5GEA 0 CZK
APOSOR3200-5G APOSOR3200-1G APOSOR3200-25G
3-(Bromoacetyl)benzoic acid
3-(Bromoacetyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇BrO₃
Bod tání: 150…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03789105
CAS číslo: 62423-73-8
UN: 3261
ADR: 8,III