Tisk…
Methyl 7-amino-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR318105-1G OR318105-10G OR318105-5G
APOSOR318105-1GEA 14320 CZK
APOSOR318105-1G APOSOR318105-10G APOSOR318105-5G
Methyl 7-amino-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylate 95+%
Methyl 7-amino-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,199 g/mol
Bod tání: 91…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03724048
CAS číslo: 20197-76-6