Tisk…
tert-Butyl 3-(benzylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318034-1G OR318034-5G
APOSOR318034-1GEA 12570 CZK
APOSOR318034-1G APOSOR318034-5G
tert-Butyl 3-(benzylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
tert-Butyl 3-(benzylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Vzorec: C₁₉H₂₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22690719
CAS číslo: 944123-76-6