Tisk…
tert-Butyl 3-(cyclopropylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318032-1G OR318032-5G
APOSOR318032-1GEA 12570 CZK
APOSOR318032-1G APOSOR318032-5G
tert-Butyl 3-(cyclopropylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
tert-Butyl 3-(cyclopropylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₂₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13290986
CAS číslo: 1305235-96-4