Tisk…
1-Amino-5-bromonaphthalene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromonaphthalen-1-amine, 5-Bromo-1-naphthylamine
OR3180-25G OR3180-5G
APOSOR3180-25GEA 3710 CZK
APOSOR3180-25G APOSOR3180-5G
1-Amino-5-bromonaphthalene 95%
1-Amino-5-bromonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈BrN
MW: 222.081 g/mol
Bod varu: 180…185 °C (7 mm Hg)
Bod tání: 69…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369883
CAS číslo: 4766-33-0