Tisk…
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3177-1G OR3177-25G OR3177-5G
APOSOR3177-1GEA 953 CZK
APOSOR3177-1G APOSOR3177-25G APOSOR3177-5G
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 98%
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₃NSi
Bod varu: 100 °C (0,03 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09260485
CAS číslo: 97308-62-8
UN: 1993
ADR: 3,III