Tisk…
2-Azaspiro[3.5]nonan-7-one, NBOC protected 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR317318-1G OR317318-100MG OR317318-250MG
APOSOR317318-1GEA 6250 CZK
APOSOR317318-1G APOSOR317318-100MG APOSOR317318-250MG
2-Azaspiro[3.5]nonan-7-one, NBOC protected 95+%
2-Azaspiro[3.5]nonan-7-one, NBOC protected
Vzorec: C₁₃H₂₁NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22566155
CAS číslo: 1363381-22-9