Tisk…
1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR317312-1G OR317312-500MG
APOSOR317312-1GEA 41330 CZK
APOSOR317312-1G APOSOR317312-500MG
1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane 97%
1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22415220
CAS číslo: 1363381-56-9