Tisk…
1-Boc-3-acetylazetidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR317307-1G OR317307-5G
APOSOR317307-1GEA 1800 CZK
APOSOR317307-1G APOSOR317307-5G
1-Boc-3-acetylazetidine
1-Boc-3-acetylazetidine
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18073441
CAS číslo: 870089-49-9