3-Boc-6-oxo-3-aza-bicyclo[3.1.1]heptane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR317281-100MG
OR317281-250MG
APOSOR317281-100MGEA
3540
CZK
APOSOR317281-100MG
APOSOR317281-250MG
3-Boc-6-oxo-3-aza-bicyclo[3.1.1]heptane
3-Boc-6-oxo-3-aza-bicyclo[3.1.1]heptane
Vzorec:
C₁₁H₁₇NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17016750 CAS číslo: 1251013-26-9 |