Tisk…
1,1'-(Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diyl)diethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR317272-1G OR317272-5G
APOSOR317272-1GEA 3480 CZK
APOSOR317272-1G APOSOR317272-5G
1,1'-(Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diyl)diethanone
1,1'-(Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diyl)diethanone
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23164149
CAS číslo: 115913-30-9