Tisk…
Dimethyl bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR317264-1G OR317264-5G
APOSOR317264-1GEA 3940 CZK
APOSOR317264-1G APOSOR317264-5G
Dimethyl bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylate
Vzorec: C₉H₁₂O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23106317
CAS číslo: 115913-32-1