Tisk…
1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Oxetan-3-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR317258-1G OR317258-250MG
APOSOR317258-1GEA 8570 CZK
APOSOR317258-1G APOSOR317258-250MG
1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₉BN₂O₃
MW: 250.102 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD21337762
CAS číslo: 1339890-99-1