Tisk…
1-Acetyl-3-aminoazetidine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Aminoazetidin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride, 1-(3-Aminoazetidin-1-yl)ethanone hydrochloride
OR317198-1G OR317198-250MG
APOSOR317198-1GEA 4800 CZK
APOSOR317198-1G APOSOR317198-250MG
1-Acetyl-3-aminoazetidine hydrochloride 95%
1-Acetyl-3-aminoazetidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀N₂O·ClH
MW: 150,607 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23703584
CAS číslo: 1462921-50-1