1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR317195-1G
OR317195-250MG
APOSOR317195-1GEA
7610
CZK
APOSOR317195-1G
APOSOR317195-250MG
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₇NO₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18374993 CAS číslo: 152537-04-7 |