1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl 3-(aminomethyl)-3-methylazetidine-1-carboxylate
OR317178-1G
OR317178-250MG
APOSOR317178-1GEA
6580
CZK
APOSOR317178-1G
APOSOR317178-250MG
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine 98%
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12408560 CAS číslo: 1158758-85-0 |