Tisk…
1-Boc-3-hydroxy-3-(nitromethyl)azetidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR317174-1G OR317174-5G
APOSOR317174-1GEA 2070 CZK
APOSOR317174-1G APOSOR317174-5G
1-Boc-3-hydroxy-3-(nitromethyl)azetidine
1-Boc-3-hydroxy-3-(nitromethyl)azetidine
Vzorec: C₉H₁₆N₂O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17015985
CAS číslo: 1008526-70-2