Tisk…
Methyl trans-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: trans-Methyl 3-hydroxycyclobutanecarboxylate
OR317101-1G OR317101-500MG OR317101-250MG
APOSOR317101-1GEA 4400 CZK
APOSOR317101-1G APOSOR317101-500MG APOSOR317101-250MG
Methyl trans-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Methyl trans-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Vzorec: C₆H₁₀O₃
MW: 130.142 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18483114
CAS číslo: 63485-51-8