Tisk…
7-Boc-2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
OR317098-5G
APOSOR317098-5GEA 2360 CZK
APOSOR317098-5G
7-Boc-2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
7-Boc-2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane
Vzorec: C₁₃H₂₃NO₃
MW: 241,327 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14584466
CAS číslo: 240401-28-9