Tisk…
Methyl cis-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: cis-Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylate
OR317090-1G
APOSOR317090-1GEA 1290 CZK
APOSOR317090-1G
Methyl cis-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylate
Methyl cis-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,273 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20922913
CAS číslo: 142733-63-9