Tisk…
2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR317072-1G OR317072-5G
APOSOR317072-1GEA 4630 CZK
APOSOR317072-1G APOSOR317072-5G
2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264350
CAS číslo: 28024-69-3