Tisk…
4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR317045-1G OR317045-250MG OR317045-500MG
APOSOR317045-1GEA 41990 CZK
APOSOR317045-1G APOSOR317045-250MG APOSOR317045-500MG
4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
Vzorec: 2C₈H₁₅NO·C₂H₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23105786
CAS číslo: 1523606-46-3