Tisk…
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR31658-1G OR31658-5G
APOSOR31658-1GEA 3310 CZK
APOSOR31658-1G APOSOR31658-5G
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene 98%
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene
Vzorec: C₉H₆BrClS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07787461
CAS číslo: 17512-61-7
UN: 3261
ADR: 8,III