4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR31657-1G
OR31657-250MG
OR31657-5G
APOSOR31657-1GEA
12470
CZK
APOSOR31657-1G
APOSOR31657-250MG
APOSOR31657-5G
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₅H₂BrClO₂S MW: 241,49 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00847582 CAS číslo: 60729-37-5 |