Tisk…
6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR31655-1G OR31655-250MG
APOSOR31655-1GEA 9260 CZK
APOSOR31655-1G APOSOR31655-250MG
6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 99%
6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrIN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09749987
CAS číslo: 1000341-73-0