Tisk…
4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-tert-Butoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(tert-Butoxy)phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR3161-1G OR3161-250MG
APOSOR3161-1GEA 953 CZK
APOSOR3161-1G APOSOR3161-250MG
4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₆H₂₅BO₃
MW: 276,179 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741438
CAS číslo: 938063-51-5