(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR316088-10G
OR316088-25G
APOSOR316088-10GEA
2360
CZK
APOSOR316088-10G
APOSOR316088-25G
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected 98%
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
Vzorec:
C₁₂H₁₉NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11099673 CAS číslo: 1129634-44-1 |