Tisk…
trans-2,6-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR316064-1G OR316064-250MG
APOSOR316064-1GEA 23780 CZK
APOSOR316064-1G APOSOR316064-250MG
trans-2,6-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
trans-2,6-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19230166
CAS číslo: 184368-70-5