Tisk…
D-Norleucinol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR316035-1G OR316035-5G
APOSOR316035-1GEA 3440 CZK
APOSOR316035-1G APOSOR316035-5G
D-Norleucinol 97%
D-Norleucinol
Vzorec: C₆H₁₅NO
Bod varu: 216…218 °C
Bod tání: 40…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683227
CAS číslo: 80696-28-2