Tisk…
tert-Butyl-(R)-(+)-2-hydroxybutyrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR316008-250MG OR316008-1G OR316008-5G
APOSOR316008-250MGEA 2480 CZK
APOSOR316008-250MG APOSOR316008-1G APOSOR316008-5G
tert-Butyl-(R)-(+)-2-hydroxybutyrate
Vzorec: C₈H₁₆O₃
Bod tání: 52…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210055
CAS číslo: 206996-51-2