Tisk…
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315882-1G OR315882-250MG
APOSOR315882-1GEA 16340 CZK
APOSOR315882-1G APOSOR315882-250MG
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₉BrO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32689352
CAS číslo: 2514953-04-7