Tisk…
3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315877-1G OR315877-500MG
APOSOR315877-1GEA 29960 CZK
APOSOR315877-1G APOSOR315877-500MG
3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde 95%
3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23705580
CAS číslo: 872274-09-4