Tisk…
1-(6-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315875-1G OR315875-250MG OR315875-5G
APOSOR315875-1GEA 14880 CZK
APOSOR315875-1G APOSOR315875-250MG APOSOR315875-5G
1-(6-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
1-(6-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18255568
CAS číslo: 1256817-37-4