2-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315872-1G
OR315872-250MG
APOSOR315872-1GEA
15510
CZK
APOSOR315872-1G
APOSOR315872-250MG
2-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde 95%
2-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₉H₉NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18255582 CAS číslo: 921760-70-5 |