6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315871-1G
OR315871-5G
APOSOR315871-1GEA
6420
CZK
APOSOR315871-1G
APOSOR315871-5G
6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
Vzorec:
C₉H₈N₂ MW: 144,173 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18255574 CAS číslo: 1032527-28-8 |