1-(5-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315870-1G
OR315870-250MG
OR315870-5G
APOSOR315870-1GEA
13230
CZK
APOSOR315870-1G
APOSOR315870-250MG
APOSOR315870-5G
1-(5-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO MW: 161.2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18254232 CAS číslo: 188918-75-4 |