Tisk…
5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315867-1G OR315867-250MG
APOSOR315867-1GEA 14060 CZK
APOSOR315867-1G APOSOR315867-250MG
5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₉H₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13689136
CAS číslo: 188918-74-3