Tisk…
6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315866-1G OR315866-250MG
APOSOR315866-1GEA 17990 CZK
APOSOR315866-1G APOSOR315866-250MG
6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde 95%
6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18255567
CAS číslo: 208111-24-4