Tisk…
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315859-1G OR315859-250MG
APOSOR315859-1GEA 16340 CZK
APOSOR315859-1G APOSOR315859-250MG
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile 95%
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile
Vzorec: C₈H₇NS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30074923
CAS číslo: 1482683-77-1