Tisk…
3-Cyclopropyl-4-(hydroxymethyl)thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315858-1G OR315858-250MG
APOSOR315858-1GEA 18620 CZK
APOSOR315858-1G APOSOR315858-250MG
3-Cyclopropyl-4-(hydroxymethyl)thiophene
3-Cyclopropyl-4-(hydroxymethyl)thiophene
Vzorec: C₈H₁₀OS
MW: 154,229 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1602792-09-5