Tisk…
3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315856-1G OR315856-250MG
APOSOR315856-1GEA 18620 CZK
APOSOR315856-1G APOSOR315856-250MG
3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₈OS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22032411
CAS číslo: 1369114-08-8