Tisk…
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315851-1G OR315851-250MG OR315851-5G
APOSOR315851-1GEA 13860 CZK
APOSOR315851-1G APOSOR315851-250MG APOSOR315851-5G
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32669831
CAS číslo: 2514953-07-0
UN: 3261
ADR: 8,III