Tisk…
Adamantane-1-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315781-1G OR315781-250MG
APOSOR315781-1GEA 3940 CZK
APOSOR315781-1G APOSOR315781-250MG
Adamantane-1-carboxaldehyde
Adamantane-1-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12031698
CAS číslo: 2094-74-8